Imprimer
Methyl-4-(chloromethyl)-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR451447-1G OR451447-5G OR451447-10G
APOSOR451447-1GEA 212 EUR
APOSOR451447-1G APOSOR451447-5G APOSOR451447-10G
Methyl-4-(chloromethyl)-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Methyl-4-(chloromethyl)-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Formule: C₇H₈ClNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14702898
Numéro CAS: 1177292-31-7