Imprimer
(1-Benzothien-2-ylmethyl)methylamine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR451442-1G OR451442-5G
APOSOR451442-1GEA 66.7 EUR
APOSOR451442-1G APOSOR451442-5G
(1-Benzothien-2-ylmethyl)methylamine hydrochloride
(1-Benzothien-2-ylmethyl)methylamine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₂ClNS
Poids moléculaire: 213.73 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03306023
Numéro CAS: 849776-43-8