Imprimer
(3-Nitro-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR451438-1G OR451438-5G
APOSOR451438-1GEA 109 EUR
APOSOR451438-1G APOSOR451438-5G
(3-Nitro-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile
(3-Nitro-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile
Formule: C₅H₄N₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04969694
Numéro CAS: 1006956-03-1