Imprimer
5-Amino-4-chloro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR451434-1G OR451434-25G OR451434-5G
APOSOR451434-1GEA 26.1 EUR
APOSOR451434-1G APOSOR451434-25G APOSOR451434-5G
5-Amino-4-chloro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
5-Amino-4-chloro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formule: C₄H₄ClN₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15146532
Numéro CAS: 351990-69-7