Imprimer
3-Methyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Methyl-1H-pyrazol-4-ylamine hydrochloride
OR451430-1G OR451430-25G OR451430-5G OR451430-10G
APOSOR451430-1GEA 203 EUR
APOSOR451430-1G APOSOR451430-25G APOSOR451430-5G APOSOR451430-10G
3-Methyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
3-Methyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Formule: C₄H₈ClN₃
Poids moléculaire: 133.58 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16613948
Numéro CAS: 113140-10-6