Imprimer
1-(Chloromethyl)-3,5-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR451427-1G OR451427-5G
APOSOR451427-1GEA 48 EUR
APOSOR451427-1G APOSOR451427-5G
1-(Chloromethyl)-3,5-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
1-(Chloromethyl)-3,5-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Formule: C₆H₈ClN₃O₂
Poids moléculaire: 189.6 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04968629
Numéro CAS: 51355-91-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III