Imprimer
4-[(Methylamino)methyl]phenol hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR451421-1G OR451421-5G
APOSOR451421-1GEA 116 EUR
APOSOR451421-1G APOSOR451421-5G
4-[(Methylamino)methyl]phenol hydrochloride
4-[(Methylamino)methyl]phenol hydrochloride
Formule: C₈H₁₂ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11696453
Numéro CAS: 63989-88-8
UN: 3261
ADR: 8,III