Imprimer
Acide 3,5-dibromosalicylíque
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,5-Dibromo-2-hydroxybenzoic acid
OR4514-100G OR4514-25G OR4514-5G
APOSOR4514-100GEA 80 EUR
APOSOR4514-100G APOSOR4514-25G APOSOR4514-5G
Acide 3,5-dibromosalicylíque
Acide 3,5-dibromosalicylíque
Formule: C₇H₄Br₂O₃
Poids moléculaire: 295.91 g/mol
Point d'ébullition: 365
Point de fusion: 223…228 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002441
Numéro CAS: 3147-55-5
EINECS: 221-570-9
Indice Merck: 13,03053