o-Toluamide 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₉NO Point de fusion: 141…142 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007982 Numéro CAS: 527-85-5 |