Imprimer
Benzyloxyacetaldehyde diethyl acetal 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR451328-10G OR451328-50G OR451328-100G
APOSOR451328-10GEA 48 EUR
APOSOR451328-10G APOSOR451328-50G APOSOR451328-100G
Benzyloxyacetaldehyde diethyl acetal 95%
Benzyloxyacetaldehyde diethyl acetal
Formule: C₁₃H₂₀O₃
Point d'ébullition: 99…100 °C
Densité: 0,987 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051786
Numéro CAS: 42783-78-8