Imprimer
4-(Allyloxy)benzaldéhyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR451327-100G OR451327-25G OR451327-5G
APOSOR451327-100GEA 227 EUR
APOSOR451327-100G APOSOR451327-25G APOSOR451327-5G
4-(Allyloxy)benzaldéhyde 97%
4-(Allyloxy)benzaldéhyde
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Poids moléculaire: 162.19 g/mol
Point d'ébullition: 150…152 °C
Densité: 1.058 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014133
Numéro CAS: 40663-68-1