Imprimer
Chlorure de diphényliodonium
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR451320-25G OR451320-5G OR451320-100G
APOSOR451320-25GEA 122 EUR
APOSOR451320-25G APOSOR451320-5G APOSOR451320-100G
Chlorure de diphényliodonium
Chlorure de diphényliodonium
Formule: C₁₂H₁₀ClI
Point de fusion: 233…235 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011909
Numéro CAS: 1483-72-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III