Imprimer
3-Bromo-2,4,6-triméthylaniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR451307-25G OR451307-5G
APOSOR451307-25GEA 116 EUR
APOSOR451307-25G APOSOR451307-5G
3-Bromo-2,4,6-triméthylaniline 98%
3-Bromo-2,4,6-triméthylaniline
Formule: C₉H₁₂BrN
Poids moléculaire: 214.11 g/mol
Point d'ébullition: 172…173 °C
Point de fusion: 34.5…39.3 °C
Densité: 1.313 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015476
Numéro CAS: 82842-52-2