Imprimer
1-Methyl-1,4-cyclohexadiene, grade Technique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR451306-25G OR451306-5G OR451306-100G
APOSOR451306-25GEA 125 EUR
APOSOR451306-25G APOSOR451306-5G APOSOR451306-100G
1-Methyl-1,4-cyclohexadiene, grade Technique
1-Methyl-1,4-cyclohexadiene
Formule: C₇H₁₀
Point d'ébullition: 114…115 °C
Densité: 0,838 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001538
Numéro CAS: 4313-57-9
UN: 3295
ADR: 3,II