2-Bromo-4-iodoanisole
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₆BrIO Point de fusion: 89…92 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD03425935 Numéro CAS: 182056-39-9 |