Imprimer
(R)-(-)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR451180-25G OR451180-5G
APOSOR451180-25GEA 0 EUR
APOSOR451180-25G APOSOR451180-5G
(R)-(-)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
(R)-(-)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
Formule: C₅H₉NO₂
Point d'ébullition: 147…149 °C/0,06mmHg
Point de fusion: 83…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077791
Numéro CAS: 66673-40-3