Imprimer
Anhydride 4-bromophtalique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR45117-100G OR45117-25G OR45117-500G
APOSOR45117-100GEA 48 EUR
APOSOR45117-100G APOSOR45117-25G APOSOR45117-500G
Anhydride 4-bromophtalique 98%
Anhydride 4-bromophtalique
Formule: C₈H₃BrO₃
Point d'ébullition: 301 °C
Point de fusion: 107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191323
Numéro CAS: 86-90-8