Imprimer
4-Spiroindenepiperidine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR451149-1G OR451149-5G
APOSOR451149-1GEA 430 EUR
APOSOR451149-1G APOSOR451149-5G
4-Spiroindenepiperidine hydrochloride
4-Spiroindenepiperidine hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₆ClN
Point de fusion: 291…294 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632538
Numéro CAS: 137730-67-7