Imprimer
2-Iodo-4-nitrophénol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR45113-1G OR45113-250MG
APOSOR45113-1GEA 95.7 EUR
APOSOR45113-1G APOSOR45113-250MG
2-Iodo-4-nitrophénol 97%
2-Iodo-4-nitrophénol
Formule: C₆H₄INO₃
Poids moléculaire: 265.01 g/mol
Point de fusion: 89…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01165664
Numéro CAS: 89487-91-2