Quinoléine 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₉H₇N Point d'ébullition: 236…238 °C Point de fusion: –17 to –13 °C Densité: 1,093 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 101 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006736 Numéro CAS: 91-22-5 EINECS: 202-051-6 UN: 2656 ADR: 6.1,III |