Imprimer
1,3-Diiodopropane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Trimethylene diiodide
OR4510-100G OR4510-25G
APOSOR4510-100GEA 79.9 EUR
APOSOR4510-100G APOSOR4510-25G
1,3-Diiodopropane
1,3-Diiodopropane
Formule: C₃H₆I₂
Poids moléculaire: 295.89 g/mol
Point d'ébullition: 111…113 °C/23mmHg
Point de fusion: –20 °C
Densité: 2.576 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001097
Numéro CAS: 627-31-6
EINECS: 210-993-4