2-Hydroxy-5-pyrimidineboronic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(2-Oxo-1,2-dihydropyrimidin-5-yl)boronic acid
Formule:
C₄H₅BN₂O₃ Poids moléculaire: 139.910 g/mol Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD08275734 Numéro CAS: 373384-19-1 |