Imprimer
1,6-Dibromohexane 97+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hexamethylen dibromide
OR4509-100G OR4509-500G
APOSOR4509-100GEA 37.7 EUR
APOSOR4509-100G APOSOR4509-500G
1,6-Dibromohexane 97+%
1,6-Dibromohexane
Formule: BrH₂C(CH₂)₄CH₂Br
Poids moléculaire: 243.97 g/mol
Point d'ébullition: 242…244 °C
Point de fusion: –2 °C
Densité: 1.586 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000272
Numéro CAS: 629-03-8
EINECS: 211-067-2
UN: 3082
ADR: 9+EHS III