Imprimer
6-Amino-3-bromoquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Bromoquinolin-6-amine
OR45086-1G OR45086-250MG
APOSOR45086-1GEA 185 EUR
APOSOR45086-1G APOSOR45086-250MG
6-Amino-3-bromoquinoline
6-Amino-3-bromoquinoline
Formule: C₉H₇BrN₂
Poids moléculaire: 223.07 g/mol
Point de fusion: 154…155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07757603
Numéro CAS: 7101-96-4