Imprimer
1-Chloro-3,5-dibromobenzène
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR4505-100G OR4505-25G OR4505-5G
APOSOR4505-100GEA 74.1 EUR
APOSOR4505-100G APOSOR4505-25G APOSOR4505-5G
1-Chloro-3,5-dibromobenzène
1-Chloro-3,5-dibromobenzène
Formule: C₆H₃Br₂Cl
Point d'ébullition: 256 °C
Point de fusion: 91…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070765
Numéro CAS: 14862-52-3