Imprimer
6-Chloro-m-anisidine chlorhydrate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Chlorure de 2-chloro-5-méthoxyanilinium, 6-Chloro-3-anisidine chlorhydrate, 2-Chloro-5-méthoxyaniline chlorhydrate
OR4503-25G OR4503-5G
APOSOR4503-25GEA 46.4 EUR
APOSOR4503-25G APOSOR4503-5G
6-Chloro-m-anisidine chlorhydrate
6-Chloro-m-anisidine chlorhydrate
Formule: C₇H₉Cl₂NO
Point de fusion: 207 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012962
Numéro CAS: 85006-21-9
EINECS: 285-050-3