Imprimer
2-Oxo-2,3-dihydrobenzooxazole-6-sulphonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Oxo-2,3-dihydrobenzo[d]oxazole-6-sulphonyl chloride
OR45020-1G OR45020-5G
APOSOR45020-1GEA 109 EUR
APOSOR45020-1G APOSOR45020-5G
2-Oxo-2,3-dihydrobenzooxazole-6-sulphonyl chloride
2-Oxo-2,3-dihydrobenzooxazole-6-sulphonyl chloride
Formule: C₇H₄ClNO₄S
Point de fusion: 190…192 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03001119
Numéro CAS: 27685-90-1
EINECS: 248-605-0
UN: 3261
ADR: 8,III