6-Chloro-m-anisidine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
6-Chloro-3-anisidine, 2-Chloro-5-méthoxyaniline
Formule:
C₇H₈ClNO Point d'ébullition: 135…137 °C/12mmHg Point de fusion: 27 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00047830 Numéro CAS: 2401-24-3 EINECS: 219-277-6 UN: 2233 ADR: 6.1,III |