6-Bromo-2-(chloromethyl)-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₅BrClN₃O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08704640 Numéro CAS: 708213-35-8 |