Imprimer
tert-Butyl-5-oxo-1,4-diazepane-1-carboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR45003-1G OR45003-5G
APOSOR45003-1GEA 24.4 EUR
APOSOR45003-1G APOSOR45003-5G
tert-Butyl-5-oxo-1,4-diazepane-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-5-oxo-1,4-diazepane-1-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₈N₂O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04115319
Numéro CAS: 190900-21-1