Imprimer
5-Bromoisoindoline hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR450024-1G OR450024-5G
APOSOR450024-1GEA 79.9 EUR
APOSOR450024-1G APOSOR450024-5G
5-Bromoisoindoline hydrochloride 97%
5-Bromoisoindoline hydrochloride
Formule: C₈H₉BrClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10700135
Numéro CAS: 919346-89-7