Imprimer
Chlorure de 4-bromo-2,6-dichlorobenzènesulfonyle 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Bromo-2,6-dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR4495-25G OR4495-5G OR4495-1G
APOSOR4495-25GEA 0 EUR
APOSOR4495-25G APOSOR4495-5G APOSOR4495-1G
Chlorure de 4-bromo-2,6-dichlorobenzènesulfonyle 96%
Chlorure de 4-bromo-2,6-dichlorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₂BrCl₃O₂S
Poids moléculaire: 324.41 g/mol
Point de fusion: 46…50 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094651
Numéro CAS: 351003-54-8
UN: 3261
ADR: 8 II