Imprimer
2-Hydroxy-4,6-dimethylnicotinic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4,6-Dimethyl-2-hydroxynicotinic acid, 4,6-Dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
OR4491-1G OR4491-100MG OR4491-5G
APOSOR4491-1GEA 137 EUR
APOSOR4491-1G APOSOR4491-100MG APOSOR4491-5G
2-Hydroxy-4,6-dimethylnicotinic acid 95%
2-Hydroxy-4,6-dimethylnicotinic acid
Formule: C₈H₉NO₃
Poids moléculaire: 167.17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234425
Numéro CAS: 24667-09-2