Imprimer
2,3-Dibromopyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR4486-100G OR4486-25G OR4486-5G
APOSOR4486-100GEA 219 EUR
APOSOR4486-100G APOSOR4486-25G APOSOR4486-5G
2,3-Dibromopyridine
2,3-Dibromopyridine
Formule: C₅H₃Br₂N
Poids moléculaire: 236.89 g/mol
Point d'ébullition: 249…250 °C
Point de fusion: 56…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234014
Numéro CAS: 13534-89-9