trans-2-Butène
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₄H₈ Poids moléculaire: 56.11 g/mol Point d'ébullition: 1 °C Point de fusion: –105 °C Densité: 0.6 g/cm³ (25 °C) Point éclair: <–30 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro CAS:
624-64-6 EINECS: 210-855-3 UN: 1012 ADR: 2.1 |