Imprimer
2,5-Dibromo-3-formylpyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2,5-Dibromonicotinaldehyde
OR4434-1G OR4434-250MG OR4434-500MG OR4434-2.5G
APOSOR4434-1GEA 314 EUR
APOSOR4434-1G APOSOR4434-250MG APOSOR4434-500MG APOSOR4434-2.5G
2,5-Dibromo-3-formylpyridine
2,5-Dibromo-3-formylpyridine
Formule: C₆H₃Br₂NO
Point de fusion: 75,5…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368560
Numéro CAS: 852181-11-4