Imprimer
imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile, 6-Cyanoimidazo[1,2-a]pyridine
OR4430-1G OR4430-250MG OR4430-5G
APOSOR4430-1GEA 27.7 EUR
APOSOR4430-1G APOSOR4430-250MG APOSOR4430-5G
imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile 97%
imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
Formule: C₈H₅N₃
Poids moléculaire: 143.149 g/mol
Point de fusion: 160…163 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659603
Numéro CAS: 106850-34-4