Imprimer
Ethyl-1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate 90%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR4425-1G OR4425-5G OR4425-10G
APOSOR4425-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4425-1G APOSOR4425-5G APOSOR4425-10G
Ethyl-1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate 90%
Ethyl-1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate
Formule: C₇H₁₀N₂O₂
Point de fusion: 44…50 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02683326
Numéro CAS: 30148-21-1