Imprimer
4-(2-Methylthiazol-4-yl)benzenesulphonyl chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR4395-1G OR4395-250MG
APOSOR4395-1GEA 0 EUR
APOSOR4395-1G APOSOR4395-250MG
4-(2-Methylthiazol-4-yl)benzenesulphonyl chloride 97%
4-(2-Methylthiazol-4-yl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₁₀H₈ClNO₂S₂
Point de fusion: 108…112 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07368551
Numéro CAS: 852180-73-5
UN: 3261
ADR: 8,III