Imprimer
Pyridine-3-sulphonyl chloride hydrochloride, grade Technique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR4393-1G OR4393-250MG
APOSOR4393-1GEA 40.6 EUR
APOSOR4393-1G APOSOR4393-250MG
Pyridine-3-sulphonyl chloride hydrochloride, grade Technique
Pyridine-3-sulphonyl chloride hydrochloride
Formule: C5H5Cl2NO2S
Point de fusion: 144…145 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD04035552
Numéro CAS: 42899-76-3
UN: 3261
ADR: 8,II