Imprimer
2-(1-Pyrrolidinyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(pyrrolidin-1-yl)pyrimidine-5-carboxylic acid
OR43686-1G OR43686-250MG
APOSOR43686-1GEA 190 EUR
APOSOR43686-1G APOSOR43686-250MG
2-(1-Pyrrolidinyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid 97%
2-(1-Pyrrolidinyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Formule: C₉H₁₁N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09054869
Numéro CAS: 253315-06-9