4,6-Dichloro-7-azaindole 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₄Cl₂N₂ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD09880157 Numéro CAS: 5912-18-5 |