Imprimer
Acide p-tolylacétique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide (4-méthylphényl)acétique
OR4365-100G OR4365-25G
APOSOR4365-100GEA 94.4 EUR
APOSOR4365-100G APOSOR4365-25G
Acide p-tolylacétique 98%
Acide p-tolylacétique
Formule: (C₆H₄(CH₃))CH₂COOH
Poids moléculaire: 150.18 g/mol
Point d'ébullition: 265…267 °C
Point de fusion: 88…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004353
Numéro CAS: 622-47-9
EINECS: 210-738-7