Imprimer
4-Amino-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Methyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
OR43645-25G OR43645-100G
APOSOR43645-25GEA 58 EUR
APOSOR43645-25G APOSOR43645-100G
4-Amino-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride 95%
4-Amino-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Formule: C₄H₈ClN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07626616
Numéro CAS: 127107-23-7