Imprimer
(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (R)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, (R)-(+)-BINAP, (R)-BINAP, (R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalene, (R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
OR43631-1G OR43631-5G
APOSOR43631-1GEA 21.9 EUR
APOSOR43631-1G APOSOR43631-5G
(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl 97%
(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Formule: C₄₄H₃₂P₂
Point de fusion: 239…242 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010805
Numéro CAS: 76189-55-4