4-Bromo-2,6-dichloropyridine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₅H₂BrCl₂N Point de fusion: 95…102 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11848646 Numéro CAS: 98027-80-6 |