Imprimer
5-Bromo-6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromo-6-chloro-4-hydroxy-2-methylpyrimidine
OR43598-1G OR43598-500MG OR43598-100MG
APOSOR43598-1GEA 255 EUR
APOSOR43598-1G APOSOR43598-500MG APOSOR43598-100MG
5-Bromo-6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinol
5-Bromo-6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinol
Formule: C₅H₄BrClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11840977
Numéro CAS: 105806-11-9