Imprimer
3-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
OR43573-1G OR43573-5G OR43573-10G
APOSOR43573-1GEA 21.9 EUR
APOSOR43573-1G APOSOR43573-5G APOSOR43573-10G
3-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole 98%
3-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Formule: C10H17BN2O2
Point de fusion: 129…134 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08690235
Numéro CAS: 936250-20-3