Imprimer
6-Bromoindazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): tert-Butyl 6-bromo-1H-indazole-1-carboxylate, 6-Bromo-1H-indazole, N1-BOC protected
OR43564-1G OR43564-5G OR43564-250MG
APOSOR43564-1GEA 43.5 EUR
APOSOR43564-1G APOSOR43564-5G APOSOR43564-250MG
6-Bromoindazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
6-Bromoindazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₂H₁₃BrN₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06739133
Numéro CAS: 877264-77-2