Imprimer
7-Bromo-2-methyl-2H-indazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR43561-1G OR43561-500MG
APOSOR43561-1GEA 78.3 EUR
APOSOR43561-1G APOSOR43561-500MG
7-Bromo-2-methyl-2H-indazole
7-Bromo-2-methyl-2H-indazole
Formule: C₈H₇BrN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09870049
Numéro CAS: 701910-14-7